Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-L-Tryptophan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan |
Schmelzpunkt | 121°C to 126°C |
Beilstein | 96743 |
Formelmasse | 338.37 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 5 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Optische Drehung | +3.1° (c=3 in Acetic Acid) |