Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-D-Tryptophan, ≥98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-D-tryptophan |
Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
Beilstein | 96744 |
Formelmasse | 338.37 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | −3.1° (c=3 in Acetic Acid) |