Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Acetyl-L-Lysin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nα-Acetyl-L-Lysin ist eine biologisch verfügbare N-terminale Deckform der proteinogenen α Aminosäure L-Lysin. Nα-Acetyl-L-Lysin ist ein Substrat, das zur Untersuchung und Charakterisierung von Lysyl-Oxidationsmitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml – klare farblose Lösung).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Nα-Acetyl-L-Lysin ist eine biologisch verfügbare N-terminale Deckform der proteinogenen α Aminosäure L-Lysin. Nα-Acetyl-L-Lysin ist ein Substrat, das zur Untersuchung und Charakterisierung von Lysyl-Oxidationsmitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml – klare farblose Lösung).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Acetyl-L-lysine |
Schmelzpunkt | 256°C to 258°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)). |
Formelmasse | 188.2 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Pulver |