Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-tyrosin, 99 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-L-Tyrosin ist an der Katecholamin-Produktion beteiligt. Es kann als Zellkulturmedienkomponente in der kommerziellen Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Acetyl-L-Tyrosin ist an der Katecholamin-Produktion beteiligt. Es kann als Zellkulturmedienkomponente in der kommerziellen Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-tyrosine |
Schmelzpunkt | 150°C to 151°C |
Beilstein | 2697172 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (25mg/ml),and ethanol. |
Formelmasse | 223.23 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 50 g |
Optische Drehung | +58° (c=5 in Ethanol) |