Learn More
N-Acetyl-L-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-tryptophan |
Schmelzpunkt | 186°C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 246.3 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +26° (c=1 in 1N NaOH) |
Physikalische Form | Pulver |