Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Alanin, 97+ %
Artikelnummer. 11348375
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-69-1
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
MDL-Nummer MFCD00037238
InChI-Schlüssel KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
PubChem CID 7345
IUPAC-Name 2-acetamidopropansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-alanine
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Menge 25 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥97%