Learn More
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494514
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid ist das effizienteste Reagenz für die selektive Herstellung von N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Derivaten von Hydroxy-Aminosäuren. Die Dipeptidbildung ist geringer als bei Chloroformin, Fmoc-Cl. Es wird auch bei der Synthese von Glykopeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82911-69-1
Summenformel C19H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 337.331
MDL-Nummer MFCD00010733
InChI-Schlüssel WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC-Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3569540
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formelmasse 337.34
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide