Learn More
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid ist das effizienteste Reagenz für die selektive Herstellung von N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Derivaten von Hydroxy-Aminosäuren. Die Dipeptidbildung ist geringer als bei Chloroformin, Fmoc-Cl. Es wird auch bei der Synthese von Glykopeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid ist das effizienteste Reagenz für die selektive Herstellung von N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Derivaten von Hydroxy-Aminosäuren. Die Dipeptidbildung ist geringer als bei Chloroformin, Fmoc-Cl. Es wird auch bei der Synthese von Glykopeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide |
Schmelzpunkt | 150°C to 153°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3569540 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. |
Formelmasse | 337.34 |
Reinheit (%) | 98% |