Learn More
N-(5-Chloro-2 -Pyridyl)bis(Trifluormethanesulfonimid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085113
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145100-51-2
Summenformel C7H3ClF6N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.69
MDL-Nummer MFCD00191833
InChI-Schlüssel TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC-Name N-(5-Chlorpyridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Schmelzpunkt 45.0°C to 47.0°C
Siedepunkt 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 392.69