Learn More
N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388486
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 954-81-4
Summenformel C13H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 296.164
MDL-Nummer MFCD00060522
InChI-Schlüssel QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
PubChem CID 136770
IUPAC-Name 2-(5-Brompentyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 177015
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 296.17
Reinheit (%) 97%