Learn More
N-(4 -pentynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172464
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6097-07-0
Summenformel C13H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.23
MDL-Nummer MFCD06798110
InChI-Schlüssel YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
IUPAC-Name 2-Pent-4-ynylisoindol-1,3-dion
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Pentynyl)phthalimide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 87.0°C to 91.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.