missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-fluorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11337596
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 459-05-2
Summenformel C7H7FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00041180
InChI-Schlüssel BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl thiourea, 1-4-fluorophenyl-2-thiourea, 4-fluorophenyl thiourea, n-4-fluorophenyl thiourea, p-fluorophenylthiourea, 4-fluoro-phenyl-thiourea, thiourea, 4-fluorophenyl, amino 4-fluorophenyl amino methane-1-thione, pubchem10059, acmc-1ajjb
PubChem CID 693061
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)thioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(F)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2803645
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt