Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-4-Nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496708
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331434-68-5
Summenformel C14H11FN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 274.25
MDL-Nummer MFCD00751048
InChI-Schlüssel JNVXYLPECATQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorobenzyl-4-nitrobenzamide, n-4-fluorophenyl methyl-4-nitrobenzamide, n-4-fluoro-benzyl-4-nitro-benzamide
PubChem CID 1101313
IUPAC-Name N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-nitrobenzamide
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-4-nitrobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 274.25
Reinheit (%) 97%