missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Fluorbenzyl)-4-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15492528
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Mit Fluor substituierte Ether werden als flüchtige Anästhetika eingesetzt. In Dosieraerosolen, die zur Verabreichung einiger Asthmamedikationen verwendet werden, finden Flurocarbone Anwendung als Treibmittel.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 356531-43-6
Summenformel C14H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
MDL-Nummer MFCD03210757
InChI-Schlüssel QHNUQKUZGHGTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorobenzyl-4-methoxyaniline, n-4-fluorophenyl methyl-4-methoxyaniline, n-4-methoxyphenyl-4-fluorobenzenemethanamine
PubChem CID 964317
IUPAC-Name N-[(4-fluorphenyl)methyl]-4-methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline
Menge 1 g
Formelmasse 231.26
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'