missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Fluorbenzyl)-3-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15493228
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 356531-63-0
Summenformel C14H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
MDL-Nummer MFCD03210777
InChI-Schlüssel LFWQQAPNOAPZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorobenzyl-3-methoxyaniline, n-4-fluorophenyl methyl-3-methoxyaniline
PubChem CID 24160879
IUPAC-Name N-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC(NCC2=CC=C(F)C=C2)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-3-methoxyaniline
Menge 250 mg
Formelmasse 231.26
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'