Learn More
N-(4-Cyanophenyl)Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388675
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3460-55-7
Summenformel C8H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 177.225
MDL-Nummer MFCD00041175
InChI-Schlüssel LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl-2-thiourea, n-4-cyanophenyl thiourea, 4-cyanophenyl-thiourea, acmc-1ajd4, thiourea,n-4-cyanophenyl, 4-aminothioxomethyl amino benzenecarbonitrile
PubChem CID 2757973
IUPAC-Name (4-cyanophenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Cyanophenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2718720
Formelmasse 177.23
Reinheit (%) 98%