Learn More
N-(4-Chlorphenyl)-N',N'-Dimethylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363077
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-68-5
Summenformel C9H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.65
MDL-Nummer MFCD00018556
InChI-Schlüssel BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym monuron, 3-4-chlorophenyl-1,1-dimethylurea, chlorfenidim, lirobetarex, monurex, monurox, monuruon, monuuron, telvar, herbicides, monuron
PubChem CID 8800
ChEBI CHEBI:38214
IUPAC-Name 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Schmelzpunkt 170°C to 176°C
Dichte 1.27
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2097922
Merck Index 14,6261
Formelmasse 198.65
Reinheit (%) 97%