Learn More
N-(4-Chlorphenyl)-N',N'-Dimethylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea |
Schmelzpunkt | 170°C to 176°C |
Dichte | 1.27 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 2097922 |
Merck Index | 14,6261 |
Formelmasse | 198.65 |
Reinheit (%) | 97% |