Learn More
N-(4-Carboxyphenyl)-Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348496
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76475-62-2
Summenformel C11H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 237.21
MDL-Nummer MFCD00020530
InChI-Schlüssel IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-carboxypropanamido benzoic acid, 4-3-carboxypropanoyl amino benzoic acid, n-4-carboxyphenyl succinamic acid, 4-3-carboxypropanoylamino benzoic acid, cbkinase1_000202, cbkinase1_012602, cambridge id 5122038, n-4-carboxyphenyl succinamidic acid, 4-2-carboxyethylcarboxamido benzoic acid
PubChem CID 765581
IUPAC-Name 4-(3-carboxypropanamido)benzoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3355574
Formelmasse 237.21
Reinheit (%) 99%