Learn More
N-(3-fluorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387476
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-05-9
Summenformel C7H7FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.205
MDL-Nummer MFCD00041167
InChI-Schlüssel YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Fluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718454
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%