Learn More
N-(3-Brompropyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(3-Bromopropyl)phthalimide |
Schmelzpunkt | 72°C to 75°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
Beilstein | 157547 |
Formelmasse | 268.12 |
Reinheit (%) | 98% |