Learn More
N-(3,5-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457877
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107707-33-5
Summenformel C7H6Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.099
MDL-Nummer MFCD00041168
InChI-Schlüssel BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
PubChem CID 2737539
IUPAC-Name (3,5-dichlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3257049
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) ≥98%