Learn More
N-[2-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397386
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-71-6
Summenformel C8H7F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 220.213
MDL-Nummer MFCD00041161
InChI-Schlüssel FVXFFFHGYOYYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 2-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl, thiourea, n-2-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 737227
IUPAC-Name [2-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2695476
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 98%