Learn More
N-(2-fluorphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439916
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-32-6
Summenformel C7H7FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.205
MDL-Nummer MFCD00041148
InChI-Schlüssel WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Fluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 141°C to 148°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718420
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%