Learn More
n-(2-Bromethyl)phthalimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444793
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
N-(2-Bromoethyl)phthalimide is an intermediate used in organic synthesis. It can react with phenyl magnesium bromide to get 2-(2-bromo-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Bromethyl)phthalimid ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird. Kann mit Phenyl-Magnesium-Bromid zu 2-(2-Bromethyl)-3-hydroxy-3-Phenyl-Isoindolin-1-on reagieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (224 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-98-1
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.083
MDL-Nummer MFCD00005902
InChI-Schlüssel CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (2-Bromoethyl)phthalimide
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 25 g
Beilstein 148736
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (224mg/L at 25°C).
Formelmasse 254.09
Reinheit (%) ≥98%