Learn More
N-[2 -Benzyl-2 -(Boc-amino)ethyl]isoindol-1,3 -dion, 97 %, Thermo Scientific™ ™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[2-Benzyl-2-(Boc-amino)ethyl]isoindole-1,3-dione |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 380.44 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |