Learn More
N-(2,5-Dimethoxyphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377776
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67617-98-5
Summenformel C9H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.267
MDL-Nummer MFCD00022163
InChI-Schlüssel ZLGQKHQZDDTIFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl thiourea, 1-2,5-dimethoxyphenyl-2-thiourea, 1-2,5-dimethoxyphenyl thiourea, amino 2,5-dimethoxyphenyl amino methane-1-thione, 2,5-dimethoxy phenyl thiourea, n-2,5-dimethoxyphenyl thiourea, 2,5-dimethoxy-phenyl-thiourea
PubChem CID 2758483
IUPAC-Name (2,5-dimethoxyphenyl)thioharnstoff
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,5-Dimethoxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2727068
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 99%