Learn More
N-(2,5-Difluorphenyl)thiourea, 97 %
Artikelnummer. 11328685
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207981-44-0
Summenformel C7H6F2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.196
MDL-Nummer MFCD00041152
InChI-Schlüssel JBWSNSWRTOFDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,5-difluorophenyl thiourea, 1-2,5-difluorophenyl-2-thiourea, 2,5-difluorophenyl thiourea, n-2,5-difluorophenyl thiourea, amino 2,5-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-209w9g, 2,5-difluoro-phenyl-thiourea, n-2,5-difluorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,5-difluorophenyl
PubChem CID 2774223
IUPAC-Name (2,5-difluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)NC(=S)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 97%