Learn More
N-(2,4-Dimethylphenyl)-Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318675
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16738-20-8
Summenformel C9H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.269
MDL-Nummer MFCD00041164
InChI-Schlüssel KAGLPYRXTCQWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl-2-thiourea, 2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylylthiourea, n-2,4-dimethylphenyl thiourea, 1-2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylyl thiourea, 2-thio-1-2,4-xylyl urea, urea, 2-thio-1-2,4-xylyl, thiourea, 2,4-dimethylphenyl-9ci, thiourea,n-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 2798617
IUPAC-Name (2,4-dimethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2639862
Formelmasse 180.27
Reinheit (%) 98%