Learn More
N-(1-Naphthyl)Ethylendiamin-Dihydrochlorid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | min. 98 % |
Physikalische Form | Solid |