Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-Dihydrochlorid, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675823
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.17
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt 194°C to 198°C (Decomposition)
Farbe Farblos
Menge 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride