Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-Dihydrochlorid, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16665823
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.17
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt 194°C to 198°C (Decomposition)
Farbe Farblos
Menge 25 g
Güte ACS Grade Organics