Learn More
N-(1-naphthyl)-3-nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434838
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 419559-79-8
Summenformel C16H12N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.34
MDL-Nummer MFCD01136840
InChI-Schlüssel WIFWFLHGNPQTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl-3-nitrobenzenesulfonamide, n-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-m-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-3-nitrobenzenesulfonamide #
PubChem CID 232046
IUPAC-Name N-(naphthalen-1-yl)-3-nitrobenzene-1-sulfonamide
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Farbe Grau
Menge 100 mg
Beilstein 2768935
Formelmasse 328.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest