Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Trockenchemie-Membran-Vakuumpumpen:
Geeignet für viele Laboranwendungen wie beispielsweise die Rotationsverdampfung, Zentrifugenkonzentration, Geltrockung, Vakuumfiltration, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
2245.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) |
---|---|
PS | 0.18 hp |
Stromstärke | 3.4A |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10735774
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732300 |
230 V 50/60 Hz | CEE-Raum | 230 V |
2245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Eliminiert das Beschlagen, die Handhabung und die Entsorgung von kontaminiertem Öl wie bei Drehschieberpumpen.
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Saugleistung: 38 l/min (1.4 cfm)
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
3.4A | |
150 bis 1800 U/min | |
MZ 2C NT | |
24.47 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
24.2 cm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |
0.18 hp | |
Manuell | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
11.1 kg | |
40 °C | |
38 l/min | |
7.79 Zoll | |
9.5 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
2 |