Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-MembranpumpeMZ2CNTVARIO, zweistufig,200-230V/50-60Hz,CH/CNNetzkabel
VARIO™ pumps provide precise vacuum control by adaptation of the diaphragm pump's motor speed. The MZ 2C NT VARIO two-stage chemistry diaphragm pump meets medium vacuum requirements for most solvents. The on-demand motor speed control results in unparalleled length of service intervals for wearing parts such as diaphragms.
Marke:  VACUUBRAND™ 20732401
Artikelnummer. 11949971
  • 5430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestellinformation
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
Manuell
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
243 x 243 x 198 mm
MZ 2C NT
-10 bis 60 °C
40 °C
1.66 CFM
245.11 mm
243.08 mm
IP 20
Chemische Beständigkeit
Rotationsverdampfung
2
200/230 V
0.77 hp
30 bis 2400 U/min
230 V 50/60 Hz
Fluorkunststoff (Gehäuse)
43 dBA
104 °F
10 °C
50/60 Hz
243.08 mm
Membranpumpe
2
50 °F
Ölfrei
16 psi