Learn More
VACUUBRAND™ MZ 2C NT Membranpumpe
Eine ausgezeichnete Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen von korrosiven Gasen und Dämpfen.
2210.00 CHF - 2320.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) |
---|---|
PS | 0.24 hp |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11929971
|
VACUUBRAND™
20732345 |
IEC-Stecker EN 60320 |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11989961
|
VACUUBRAND™
20732301 |
CH, CN Plug |
2210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum
- Alle Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus chemisch beständigen Fluorkunststoffen
- Bewährte Sandwich-Membranen aus PTFE erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsdauer
- Mit einem Gasballastventil für kontinuierliche Kondensatspülung, wodurch die Pumpfähigkeit kondensierbarer Dämpfe erhöht wird
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
- Hohe Leistung auch bei niedrigen Vakuumwerten
- Flüsterleiser Betrieb und geringe Vibration
- Wartungsfreies Antriebssystem
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
243.84 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
2 |
0.24 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
243 x 243 x 198 mm | |
MZ 2C NT | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
1.2/1.4 CFM | |
198.12 mm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |