Learn More
VACUUBRAND™ 2613944 MZ 2 CNT+AK+EK,230V/50Hz,o. NetzkabZertifizierung(NRTL):C/US *Sonderanfert.*
Dieses chemische Vakuumsystem ist geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Evakuierung, Verdampfung oder Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Labors.
Marke: VACUUBRAND™ 22613944
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren und Vakuumtrockenschränke
- Der Abscheider am Einlass (AK), aus Glas mit Schutzschicht, hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück
- Der Abdampfkondensator am Auslass (EK) ist äußerst effizient und kompakt und ermöglicht eine fast 100 %-ige Lösungsmittelrückgewinnung, effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
- Hohe Leistung auch bei niedrigen Vakuumwerten
- Optimiertes Vakuum auch mit Gasballast für die Kondensatspülung
- Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
243 x 243 x 198 mm | |
MZ 2C NT +AK +EK | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
1.2/1.4 CFM | |
401.32 mm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Biologische und pharmazeutische Labore | |
2 | |
230 V |
0.24 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
325.12 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |