Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini-Zentrifuge
Die mySPIN 6 Mini-Zentrifuge ist unsere kompakteste Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikrozentrifugenröhrchen und ideal zur Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 75004087
62.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21929" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific mySPIN 6 Mini-Zentrifuge sorgen Sie für mehr Effizienz und Anwenderkomfort in den Laborstationen. Dank des ergonomischen Designs, der Rotoren ohne Arbeitsgeräte sowie der schnellen Zentrifugationsfunktionen ist sie schnell und einfach anzuwenden. Die Mini-Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikro- und PCR-Röhrchentypen (0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml) für den individuellen Einsatz ist ideal geeignet für die Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben.
Genießen Sie mit unseren kompaktesten Zentrifugen diese Vorzüge für Ihre persönliche Workstation:- Kleine Stellfläche für die effiziente Nutzung des Laborraums
- Einfache Anwendung und handflächenförmiger Deckel für Links- oder Rechtshänder
- Schnelle Zentrifugationsfunktion
- Geräuscharmer Betrieb, geringe Vibration
- Sicherheitsfunktionen, z. B. dass das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht ohne geschlossenen Deckel funktioniert
- Mit zwei Rotoren für 0,2, 0,5, 1,5 sowie 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und PCR-Streifenröhrchen
- Schneller Rotorwechsel ohne Arbeitsgeräte
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
mySPIN 6 Adapter | |
12 V |