Learn More
Myricetin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Myricetin wird als Antioxidans verwendet. Ist ein zelldurchlässiges Flavonoid, das in Entzündiungs-, Diabetes- und Krebsstudien verwendet wird. Schützt Neuronen wirksam vor oxidativen Spannungen. Darüber hinaus hemmt es die Alfa-Glucosidase,1-Glyoxalase I von Hefe in vitro und bovine Milchxanthinoxidase.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Myricetin |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Braungelb |
Menge | 10 mg |
Beilstein | 332331 |
Merck Index | 14,6332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water . |
IUPAC-Name | 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
Formelmasse | 318.24 |
Reinheit (%) | 98% |