Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myelin-Oligodendrocyt-Glykoprotein-Peptid (35-55), Ratte, Maus
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
183.00 CHF - 300.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Mouse, Rat |
---|---|
Reinigungsverfahren | HPLC |
Gebräuchliche Bezeichnung | MOG Peptide (35-55) |
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15480597
|
Thermo Scientific Chemicals
J66557.!D |
0.5 mg | N/A | ||||||
15490597
|
Thermo Scientific Chemicals
J66557.M |
1 mg |
300.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mouse, Rat | |
MOG Peptide (35-55) | |
Pulver | |
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), rat, mouse | |
Met-Glu-Val-Gly-Trp-Tyr-Arg-Ser-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys |
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
2582.00 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke