Learn More
Lonza™ MycoZap™ Plus-PR
Antibiotic formulation for prevention of bacteria, fungi, and mycoplasma contaminations in primary cell cultures.
Marke:  Lonza™ VZA-2021
Artikelnummer. 11566529
  • 358.27 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Active against mycoplasma, Gram negative and Gram positive bacteria, as well as yeast and fungi.
  • Complete solution replacing Pen/Strep formulation.
  • Applications:
    • Optimized for gentle protection of primary cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
4.5 at 20°C
10 x 1 mL