Learn More
Lonza™ MycoZap™ Reagenz zur Elimination von Mykoplasmen
Antibiotika-Formulierung zur Entfernung von Mykoplasmen aus kontaminierten Zellkulturen
399.00 CHF - 1670.37 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Entfernung von Mykoplasmen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elimination von Mykoplasmen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11610281
|
Lonza™
LT07-818 |
1 Behandlung | 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagenz 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagenz 2 |
399.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11620281
|
Lonza™
LT07-918 |
5 Behandlungen | 1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagenz 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagenz 2 |
1670.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Effiziente Mollicute-Beseitigung durch eine Kombination aus Antibiotika und Antimetabolen.
- Minimale toxische Wirkungen.
- Beseitigt Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma und Entomoplasma.
- Geeignet für eine breite Palette von Zellkulturen.
Spezifikation
Entfernung von Mykoplasmen | |
Elimination von Mykoplasmen |