Learn More
Thermo Scientific™ Mykoplasma/Harnstoffplasma-Agar
Isolieren, differenzieren und zählen Sie Mycoplasma und Ureaplasma spp. mit diesem nahrhaften Medium, das Antibiotika enthält, die die meisten unerwünschten Bakterien und Hefen hemmen.
Marke: Thermo Scientific™ PO5081A
24.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nachweis, Isolierung, Differenzierung und Zählung von Mycoplasma- und Ureaplasma-Spezies, hauptsächlich aus urogenitalen Proben. Erzielen Sie Klarheit: mit einer Antibiotika-Mischung im Medium, das die meisten gramnegativen und grampositiven Bakterien sowie Hefen hemmt, die in Patientenproben vorhanden sein könnten. Auf dem Thermo Scientific™ Mycoplasma/Ureaplasma-Agar bilden die farblosen Kolonien von Mycoplasma hominis das typische Spiegelei-Aussehen (in Abhängigkeit von der Wachstumsdichte). Kolonien von Ureaplasma urealyticum sind dunkelbraun und wachsen in typischer Seeigel-Morphologie.
Mykoplasma- und Ureaplasma-Spezies sind Parasiten auf der Oberfläche von menschlichen und tierischen Epithelzellen. Da einige Stoffwechselwege fehlen, sind diese Spezies vollständig abhängig von ihren Wirten, die ihnen die wesentlichen Wachstumsfaktoren liefern. Daher enthält das Medium neben der reichhaltigen Peptonbasis die notwendigen Nährstoffe (Vitox, Zystein, Hefeextrakt, Harnstoff und Pferdeserum), die in vivo vom Wirt zur Verfügung gestellt werden. U. urealyticum metabolisiert Harnstoff, was zu einer pH-Verschiebung hin zu alkalischen Bedingungen führt. Daher wird Mangansulfat zu Manganoxid oxidiert, das von U. urealyticum eingebunden wird und den Kolonien diese dunkelbraune Farbe verleiht. Die pH-Verschiebung führt zur Farbverschiebung des pH-Indikators Phenolrot. Als Folge davon wandelt sich das Medium um die Ureaplasma-Kolonien von Gelb in Rot.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Verkehrsgelb, transparent | |
Mykoplasma/Harnstoffplasma-Agar | |
Deutschland | |
13.5 g ± 5 % | |
10/Pckg. |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |