Learn More
Lonza™ MycoAlert™ PLUS Mykoplasma-Nachweiskit (100 Tests)
Mit dem MycoAlertTM Kit der nächsten Generation können Sie Mykoplasma-Kontaminationen in Zellkulturüberständen, Medien und Supplementen erkennen, die weniger empfindliche Plattenluminometer oder multifunktionale Lesegeräte verwenden.
Marke:  Lonza™ LT07-710
Artikelnummer. 13469219
  • 1980.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfacher Assay:Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu und führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch.
  • Ergebnisse in < 20 min.
  • Einfache Interpretation der Ergebnisse.
  • Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma).
  • Geeignet für Röhrchenluminometer, Plattenluminometer und multifunktionale Lesegeräte.
  • MycoAlert™ Kit der nächsten Generation, das eine höhere Lichtleistung bietet und die Verwendung mit weniger empfindlichen Plattenluminometern oder multifunktionalen Lesegeräten sowie das Testen von unbenutzten Medien, Medienzusätzen oder Wasser erleichtert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hellgelb
Mykoplasmennachweis
1 x 10 ml MycoAlert™ PLUS Reagenz (gefriergetrocknet), 1 x 10 ml MycoAlert™ PLUS Substrat (gefriergetrocknet), 1 x 20 ml MycoAlert™ PLUS Assaypuffer
MycoAlert™ PLUS Reagenz (gefriergetrocknet), MycoAlert™ PLUS Substrat, MycoAlert™ PLUS Assaypuffer
7,5
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-glycylglycine