Learn More
IKA™ MX.PVDF Probenmischer
MX.PVDF Satz mit 3 Probenmischern aus Polyvinylidendifluorid, jeweils mit einem anderen Mischungstyp.
Marke: IKA™ 0020103093
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Satz mit 3 Probenmischern aus Polyvinylidendifluorid, jeweils mit einem anderen Mischungstyp.
- Dieses Paket umfasst:
- T-förmiger Mischchip * 1
- Y-förmiger Mischchip * 1
- Unterbrechungsfluss-Mischchip * 1.
- Alle drei Mischchips bestehen aus Polyvinylidendifluorid (PVDF).
- Lieferumfang
- T-förmiger Mischchip, PVDF
Spezifikation
Polyvinylidendifluorid | |
T-förmiger Mischchip, PP; Y-förmiger Mischchip, PP; Unterbrechungsfluss-Mischchip, PP |