Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer
Führen Sie photometrische Forschungsanwendungen wie z.B. DNA-, RNA- und Proteinanalyse mit dem Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Mikrotiterplatten-Spektrophotometer aus.
Spezifikation
Genauigkeit | 1,0 % + 0,003 Abs (0 bis 2,0 Abs); 2 % (2,0 bis 2,5 Abs) bei 450 nm |
---|---|
Bandbreite | < 2,5 nm |
Tiefe (metrisch) | 43 cm |
Inkubatortemperatur | Umgebungstemperatur +2 °C bis 45 °C |
Schütteln | Linear |
Beschreibung
Führen Sie photometrische Forschungsanwendungen wie z.B. DNA-, RNA- und Proteinanalyse mit dem Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Mikrotiterplatten-Spektrophotometer aus, das einen weiten Wellenlängenbereich einschließlich UV, Weglängenkorrektur sowie eine hohe Messgeschwindigkeit bietet. Die intuitive und umfassende Thermo Scientific™ SkanIt™ Software erzielt eine echte Anwenderfreundlichkeit.
Merkmale:- Beliebig auswählbare Wellenlängen zwischen 200 bis 1.000 nm für die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Assays
- Messung von Mikrotiterplatten und Küvetten für alle Durchsatzanforderungen
- Extrem schnelle Messung von Platten und Erfassung eines Komplettspektrums in weniger als 10 Sekunden
- Umfassende Selbstdiagnose garantiert Daten von höchster Qualität
- Einzigartige Stromsparfunktion reduziert den Energieverbrauch
- Visuelle interne Software mit Anzeige auf einem großen Farbbildschirm ermöglicht schnelle Messungen
- Einfache und logische Erstellung selbst anspruchsvollster Assays
- In acht verschiedenen Sprachen erhältlich
Kompatibel mit:
Das Multiskan GO ist mit der neuen Thermo Scientific™ μDrop Platte kompatibel.
Empfohlen für:
DNA- und RNA-Quantifizierung und -Reinheit; Protein-Assays; Enzym-Assays; Kinetik-Assays; Immunoassays; Zellvermehrungs- und Zytotoxizitäts-Assays; Apoptose-Assays; Reportergen-Assays; GPCR-Assays
Spezifikation
1,0 % + 0,003 Abs (0 bis 2,0 Abs); 2 % (2,0 bis 2,5 Abs) bei 450 nm | |
43 cm | |
Linear | |
10,2 in. | |
Xenon-Blitzlampe | |
SD < 0,003 Abs oder CV < 0,5 % bei 450 nm (Präzisionsmodus); SD < 0,003 Abs oder CV < 1 % bei 450 nm (schneller Modus) | |
23,8 lb. | |
11,2 in. |
< 2,5 nm | |
Umgebungstemperatur +2 °C bis 45 °C | |
Monochromator | |
10,2 in. | |
Max: < 110 W; Stromsparfunktion: < 2,5 W | |
200 bis 1.000 nm mit 1 nm-Schritten | |
10,8 kg | |
28,5 cm |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.