Learn More
Thermo Scientific™ MULTISIP™ Split-Septumstecker
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Thermo Scientific™ MULTISIP™ Split-Septumstecker verfügen über ein einzigartiges geschütztes Split-Septum-Design.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1174
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geschlitzte Thermo Scientific™ MULTISIP™-Septumstopfen verfügen über ein einzigartiges urheberrecchtlich geschütztes geschlitztes Septum-Design.
- Einzelne Stopfen aus inertem Polymer
- Durchstechbar mit Standardpipettierausstattung
- 96 Stopfen können gleichzeitig durchstochen werden
- 100 % wiederverschließbar, auch nach 200 Piercings
- Weniger als 4N Durchstoßdruck
- Lösungsmittelbeständig, einschließlich Acetonitril und DMSO (zur langfristigen Lagerung mit DMSO sollten Proben bei max. 4 °C gelagert werden)
- Temperaturbereich -170 °C bis +120 °C; vollständig autoklavierbar
- 96 Stopfen einzeln mit dem Cap-It-Werkzeug anbringen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
7 Mm; 10 Tabletts mit 96 Stopfen | |
Unsteril | |
960 | |
Ja |
Inertes Polymer | |
960 | |
10 Tabletts mit 96 Stopfen |