Learn More
Merck MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 und PCR384 Filterplatten
Für eine vollständig automatisierbare PCR-Produktaufreinigung
1160.00 CHF - 4860.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | SBS |
---|---|
Format | Standard |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von PCR-Produkten |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10790873
|
Merck
S384PCR10 |
PCR384-Filterplatten | 10 | 10 bis 100 μl |
2540.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10657303
|
Merck
MSNU03010 |
MultiScreen PCR96 | 10 St./Packung | 150 bis 300 μl |
1235.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11556375
|
Merck
LSKMPCR10 |
Multiscreen PCRμ96 | 10 St./Packung | 150 μl |
1160.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10183783
|
Merck
MSNU03050 |
Multiscreen HTS PCR 96-Filterplatte | 50/Packung | 15 bis 300 μl |
4860.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10073893
|
Merck
LSKMPCR50 |
MultiScreen MultiScreen PCRμ96 | 50/Packung | 150 μl |
4670.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Nicht sterile 96- und 384-Well Platten aus durchsichtigem Polystyrol
- Urheberrechtlich geschützte Größenausschlussmembranen halten DNA-Produkte an der Oberfläche zurück
- Komplette vakuumbasierte Protokolle ohne Zentrifugation, Bindung oder Elution in 10 bis 12 Minuten
- Geeignet für Liquid Handling-Systeme mit 96 oder 384 Spitzen, die in der Lage sind, ≤25μl pro Sekunde zu pipettieren, oder mit Plattenschüttlern, die eine Umlaufbahn con 0.12 in. Bei 1100 U/min haben. Arbeitsvolumen der Wells 10 bis 300 μl, nicht wiederherstellbares Volumen <2μl
- Hochdurchsatzformat gemäß SBS (Society of Biomolekulare Screening)-Normen
- Das hochreine PCR-Produkt ist direkt einsetzbar Microarray-Spotting, Sequenzierung und Klonierung
Bestellinformation
MultiScreen-Vakuumkammer erhältlich
Spezifikation
SBS | |
Standard | |
Nicht steril | |
Aufreinigung von PCR-Produkten |