Learn More
Alkalisches Mehrzweck-Reinigungsmittel, RBS 35-Konzentrat, J.T. Baker™
Click to view available options
5 L
Beschreibung
- Hohe Benetzungs- und Emulgierleistung
- Keine Gefahr kalkhaltiger Ablagerungen bei der Verdünnung in Leitungswasser
- Biologisch abbaubar
- Gesamtspülung
- Geeignet für die Reinigung von Glaswaren, Laborgeräten und für die Reinigung von Teilen aus Glas, Edelstahl, Spritzgussformen und Produktionsanlagen.
- Typische Konzentration für die Verwendung: 2%
Spezifikation
Spezifikation
pH | 11.8 (2%) |
Menge | 5 L |
Verpackung | Polyethylen-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.