Learn More
WTW™ Multiparameter Benchtop Meter InoLab™ Multi 9630 IDS
The WTW™ Multiparameter Benchtop Meter InoLab™ Multi 9630 IDS Digital high performance multi-parameter device with three inputs for pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen, with comprehensive GLP functions.
Marke: WTW™ 1FD570
2678.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modernes leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät mit drei galvanisch getrennten Messkanälen für pH/mV, ISE (einschließlich inkrementeller Prozesse), Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung
- Es können bis zu drei gleiche oder unterschiedliche Parameter gemessen werden
- Ermüdungsfreies Ablesen an einem hervorragenden großen 16:9-Farbgrafikdisplay unter einem hygienischen Glasschild, und eine antibakterielle Tastatur erlaubt sogar den Einsatz in kritischen Bereichen
- Zur Verwendung mit drahtlosen Modulen und IDS-Steckkopfsensoren für Unabhängigkeit von Kabeln, wodurch eine bequeme Verwendung unter Laborhauben oder Laminarströmtischen möglich ist
- Das solide untere Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgt für mehr Sicherheit vor Interferenzen und Stabilität auf dem Labortisch
- Zwei USB-Schnittstellen für die Kommunikation mit einem Computer, Drucker oder USB-Speicherstick ermöglichen die Übertragung aller Daten
- Eine aktivierbare Benutzerverwaltung für automatische GLP-Dokumentation sorgt für zusätzliche Sicherheit und Rückführbarkeit
- Für herkömmliche pH/ORP/ISE-Elektroden ist ein integrierbarer Adapter erhältlich
- Im Lieferumfang enthalten sind die MultiLab™ Importer-Software zur Erfassung von Daten über Excel™ sowie über den MultiLab™ Benutzer (Benutzerverwaltung)
Spezifikation
USB A/Mini-USB-B | |
3 | |
pH, mV, ISE, Sättigung, Konzentration, Partialdruck, Leitfähigkeit, spez. Widerstand, Salinität, TDS, Temperatur, mV, ISE, Saturation, Concentration, Partial Pressure, Conductivity, spec. resistance, Salinity, TDS, Temperature | |
Inolab™ Multi 9630 IDS |
Hängt vom verwendeten IDS-Sensor ab | |
LCD | |
Messgerät, Netzteil, Ständer, Bedienungsanleitung, USB-Anschluss | |
Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz |